Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est compatible avec pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents dans le laboratoire.
Marque: Masterflex™ 06407-87
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs,
- les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Certification FDA | |
Autoclavables | |
9,5 mm | |
0.59 in. | |
49.2 ft. | |
0.09 in. | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
Transparent | |
20°psi | |
74°C |
Laboratory Tubing | |
0.37 in. | |
Tygon | |
15 mm | |
15 m | |
2,4 mm | |
1/boîte | |
Flexible | |
20 psi |