Learn More
DuPont™ Tychem™ PV350
Click to view available options
Taille : L, 10
Description
- Revêtement en PVC rugueux pour une bonne résistance à l’abrasion sur une doublure en coton/jersey pour un confort et une souplesse accrus
- Zone de prise rugueuse, combinée à un gantelet de 14 po
- Offre une excellente préhension sur le mouillé pour une manipulation plus sûre
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE B, AKLMP
- EN388: 2016 3111X — EN ISO 374-5:2016
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | PVC |
Dimensions | Grande taille, 10 |
Modèle | Forme gantelet / anatomique, PV350 |
Épaisseur (impériale) | 55 mil |
Épaisseur (métrique) | 1,40 mm |
Norme EN388 | EN388: 2016 3111X |
Afficher plus |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel