Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
Grande taille, 9
Moyenne, 8
S, 7
XL, 10
XS, 6
Description
- Gant en nitrile léger non revêtu, polyvalent, offrant une résistance chimique
- La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X — EN ISO 374-5:2016
- Chloré, ne contient pas de silicone
- Compatible avec les denrées alimentaires
Specifications
Specifications
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
Couleur | Vert |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | XS, 6 |
Modèle | Forme gantelet / anatomique, NT470 |
Épaisseur (impériale) | 15 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
Norme EN388 | EN388: 2016 2001X |
Show More |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Allergènes potentiels : carbamate
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel