Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille, 8,5
Moyenne, 7,5
S, 6,5, 6-7 / Petit
XL, 9,5
Description
- Gants jetables de 0,2 mm pour les travaux nécessitant une protection chimique, tout en conservant la discrimination tactile
- La sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 /TYPE B, JKOPT
- EN ISO 374-5 :2016
- Sans latex et non poudré
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE CAT III |
Description | Les gants Tychem™ NT420 offrent une option sans poudre parfaite pour les travaux nécessitant une barrière de protection optimale tout en conservant la sensibilité tactile |
Couleur | Bleu |
Finition externe | Lisse |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | XL, 9,5 |
Modèle | Ambidextres, NT420 |
Épaisseur (impériale) | 8 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
Afficher plus |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Allergènes potentiels : thiazole
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel