Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille, 9
Moyenne, 8
S, 7
XL, 10
Description
- Gant de revêtement en néoprène externe de 0,66 mm conçu avec une poignée en relief spéciale qui encourage le décollage des fluides tandis que la doublure 100 % en flocon de coton augmente le confort
- Un gant souple qui absorbe la transpiration et protège la main contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X — EN ISO 374-5:2016
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants |
Dimensions | S, 7 |
Modèle | Forme gantelet / anatomique, NP 530 |
Épaisseur (impériale) | 26 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,66 mm |
Afficher plus |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Allergènes potentiels : carbamate et latex de caoutchouc naturel
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel