Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 FR ThermoPro
Code produit. 15858267 Tous les produits DuPont Produits
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tychem™ 6000 FR - Triple protection contre les risques en 1 seul vêtement Un tablier monocouche avec manches qui fournit une triple protection contre les risques d’éclaboussures de produits chimiques liquides, d’embrasement éclair et d’arc électrique.
  • Tablier ThermoPro Tychem™ DuPont™. Tablier à manches disponible en orange vif. Boucles FR réglables à l’arrière de la taille et de l’épaule. Manches intégrales avec poignets élastiques. Cousu avec surjeture DuPont™ Nomex™
    Tychem™ ThermoPro offre une protection partielle du corps et doit être utilisé en association avec les vêtements de résistance primaire contre les flammes qui sont conçus pour le risque d’incendie/d’arc électrique.
    Tychem™ ThermoPro offre une triple protection contre les risques d’éclaboussures de produits chimiques liquides, d’embrasement éclair et d’arc électrique en une seule couche. Ils associent la protection chimique fiable de Tychem™ et la protection thermique/contre les arcs électriques de Nomex™ pour fournis aux travailleurs industriels et aux intervenants sur les matières dangereuses une protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques industriels toxiques et pour fournir un délai d’évacuation contre les embrasements éclairs. Parfaits pour les laboratoires ou pour une utilisation au-dessus d’un vêtement existant résistant aux flammes (FR) où une protection chimique supplémentaire est nécessaire.
  • Vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB [3]
  • Intrinsèquement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
  • En ISO 11612 (chaleur et flamme), EN ISO 14116 (limitation de la propagation de la flamme), CEI 61482-2 (arc électrique)
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection