Learn More
DuPont™ Combinaison Tychem™ 6000 F FaceSeal
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
2XL
3XL
4XL
5XL
Description
- Fabriqué à partir d’un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) composé d’un film de protection exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ très résistant
- Assure une excellente protection contre de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
- S’enfile par l’arrière, avec système de fermeture à glissière, double fermeture à glissière avec boutons-pression et fermeture auto-agrippante
- Sous-gants intégrés
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Spécification
Spécification
Couleur | Gris |
Dimensions | 4XL |
Type de cheville | Chaussettes attachées |
Type de bouchon | Fermeture éclair à entrée arrière avec double rabat, boutons et joint à boucle et crochet |
Type de manchette | Gants attachés |
Jetable | Oui |
Sexe | Unisexe |
Type de goulot | Capuche |
Quantité | 1/boîte |
Type de couture | Cousu, scellé |