Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S avec chaussettes
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Dupont™ Tychem™ 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabats supplémentaires de chaussure montant jusqu’au genou. disponible en blanc, en tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal, passe-pouce pour empêcher les manches de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux.
Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger et durable (<800 g par vêtement) composé d’un film barrière chimique laminé à un substrat Tyvek™ robuste. Ils permettent d’obtenir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
Tychem™ 4000 S est idéal pour la manipulation de produits chimiques, les opérations de nettoyage environnemental et les interventions d’urgence. Ils conviennent à une utilisation dans différents secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’ingénierie chimique et à une utilisation par des équipes d’intervention pour les matières dangereuses et d’autres services d’urgence. - Pour une meilleure protection contre les liquides, il est recommandé de scotcher la manchette extérieure sur le gant. Un manchette double ne remplace pas une bande adhésive supplémentaire.
Spécification
Spécification
Type de produit | Vêtements de protection chimique |
Dimensions | L |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière sur le devant avec double rabat |
Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |
Stérilité | Non stérile |