Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Type de couture:
Piqué
Piqué, Ruban adhésif
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Description
- Combinaison à capuche DuPont™ Tychem™ 4000 S. disponible en blanc, en tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal, passe-pouce pour empêcher les manches de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux.
Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger, souple et durable (<700 g par vêtement) composé d’un film barrière chimique laminé à un substrat Tyvek™ robuste. Ils permettent d’obtenir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
Tychem™ 4000 S est idéal pour la manipulation de produits chimiques, les opérations de nettoyage environnemental et les interventions d’urgence. Ils conviennent à une utilisation dans différents secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’ingénierie chimique et à une utilisation par des équipes d’intervention pour les matières dangereuses et d’autres services d’urgence.
Specifications
Specifications
Type de produit | Vêtements de protection chimique |
Dimensions | M |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction