Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000 C avec chaussettes
Click to view available options
Taille : S
Description
- Fabriquées à partir d’un tissu léger et durable (< 450 g par vêtement)
- Offrent une bonne protection barrière contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même sous pression)
- Utilisées comme protection contre les éclaboussures pressurisées ou non dans différents environnements industriels, notamment la fabrication de pâtes et papiers, la transformation des aliments, le traitement de produits chimiques et la fabrication de produits pharmaceutiques
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
Spécification
Spécification
Dimensions | S |
Sexe | Unisexe |
Couleur | Jaune |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Chaussettes attachées, Rabats de bottes, Élastique |
Type de manchette | passe pouce |
Type de goulot | A capuche |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat pour le menton |
Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |