Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor TX-200
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Marque: Thermo Scientific™ 75003810
Description
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.- Capacité maximale du tube : 4 × 100 ml
- Dia. ext. maximal × L : 48 × 122mm
Specifications
13 mm | |
118 mm | |
Tube à fond rond de 5/7 ml |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.