missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Porte avec fenêtre de visualisation et éclairage intérieur
S’utilise avec : Unités BINDER M 720
Marque: BINDER™ 8012-0063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fenêtre de visualisation dans chaque porte
- Éclairage intérieur de 15 W ou 30 W
Spécification
Hublot et éclairage intérieur - Version 400 V, Hublot 290 x 470 mm dans chaque porte et éclairage intérieur 30 W | |
Porte avec fenêtre et éclairage | |
400 V | |
50/60 Hz |
Chambres BINDER VD 720 | |
470 x 290 mm | |
30 W |