Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ TWISTER Sets
TWISTER is a universal and compact mixing device with magnetic drive.
Marque: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0020027389
878.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Dans sa version standard, TWISTER est un puissant agitateur magnétique à une seule position pour mélanger jusqu’à 5 L à une vitesse maximale de 3 000 tr/min et une viscosité allant jusqu’à 500 mPa. En connectant des dispositifs d’agitation TWISTER supplémentaires (disponibles en tant qu’accessoires), TWISTER peut devenir un agitateur magnétique multipositions avec jusqu’à 30 positions d’agitation. Les positions d’agitation peuvent être contrôlées séparément ou simultanément (principe du leader et du suiveur).
- Avec l’accessoire d’agitation multipositions TW.IX, le système se transforme en agitateur magnétique avec 9 positions d’agitation pour un mélange efficace des récipients d’échantillons de petits volumes (8 à 60 ml)
- L’accessoire d’agitation TW.VX transforme l’entraînement magnétique universel en un agitateur à vortex ou orbital
- TWISTER permet de transmettre toutes les informations sans affichage alphanumérique grâce à son écran en verre 360° LED intuitif et résistant aux produits chimiques
- En cours de fonctionnement, la vitesse ou la puissance nécessaire à l’agitation peut être affichée
- Les changements de viscosité peuvent être observés et affichés en pourcentage
- Le mélange peut être lancé en appuyant sur un bouton grâce à la reconnaissance intégrée du bécher, en plaçant ou en touchant le bécher
- La fonction d’inversion change le sens de rotation à des intervalles de temps définissables, ce qui permet d’améliorer considérablement le résultat du mélange, en particulier pour les échantillons difficiles à mélanger
- L’indice de protection élevé IP 66 permet de travailler dans des conditions difficiles
- Le TWISTER peut être nettoyé à l’eau courante, par exemple, ou dans un autoclave à des températures allant jusqu’à 40°C
- Le design compact et innovant a déjà été récompensé par le Reddot Award 2022
- Particulièrement adapté aux laboratoires disposant d’un espace limité
- En fonction du nombre de dispositifs, une alimentation différente peut être nécessaire (l’alimentation fournie est conçue pour alimenter jusqu’à deux dispositifs)
Spécification
100 à 3000 tr/min | |
Verre | |
LED | |
24 V | |
24 mm | |
124 mm | |
400 mA | |
Universal | |
3 an | |
3 unités d’agitation IKA™ TWISTER, Alimentation électrique, 3 barreaux d’agitation magnétiques IKAFLON™ 25 | |
IP 66 | |
Oui | |
1,4 kg |
3 | |
5 L | |
Rectangulaires | |
10 W | |
135 mm | |
135 mm | |
50/60 Hz | |
CE | |
Noir | |
Aluminium | |
Touche tactile | |
Dispositif de mélange |