Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™
Prélevez des échantillons solides, semi-solides ou liquides en laboratoire avec les sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Fisherbrand™ Twirl’EM™. Les sachets sont dotés d’un système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec des languettes de sécurité pour garantir l’étanchéité.
152.00€ - 546.44€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PE (polyéthylène) |
Stérilité | Sterile |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11582773
|
Fisherbrand™
EFL-1012 |
2250 ml |
503.82€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11592773
|
Fisherbrand™
EFL-1015-FS-1 |
4000 ml |
546.44€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11522773
|
Fisherbrand™
EPL-3070-FS-1 |
150 mL |
152.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11552773
|
Fisherbrand™
EPL-4512-FS-1 |
800 ml |
230.07€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11542773
|
Fisherbrand™
EPL-5590-FS-1 |
650 mL |
261.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11562773
|
Fisherbrand™
EPL-4515-FS-1 |
1060 mL |
256.93€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11572773
|
Fisherbrand™
EPL-5515-FS-1 |
1240 mL |
279.13€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stérile
- Polyéthylène transparent
- Sans joints latéraux, ouverture dans la largeur
- Tirettes permettant d’ouvrir le sachet sans toucher les bords
- Système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec languettes de sécurité
Spécification
Transparent | |
PE (polyéthylène) | |
Sterile | |
1000/boîte |