Learn More
Eppendorf™ Plateforme PCR en temps réel à 96 puits twin.tec™
Intensité de fluorescence jusqu’à dix fois supérieure à celle des puits dépolis
Marque: Eppendorf™ 0030129644
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Puits blancs pour une meilleure réflexion
- Stabilité mécanique élevée
- Bords surélevés pour une étanchéité efficace
- Transfert de chaleur optimal grâce à une épaisseur de paroi réduite
- Autoclavable (121°C, 20 min)
Applications
- PCR en temps réel
- PCR en temps réel
- Analyse de courbes de fusion
Spécification
Étalon | |
Autoclavables | |
Blanc | |
Semi | |
250 μl | |
Non stérile | |
6000 x g | |
10/boîte | |
Blanc |
8 x 12 | |
Emballage individuel | |
Qualité ADN médico-légale | |
PP, Polycarbonate | |
96 | |
PCR en temps réel | |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | |
Oui |