Learn More
Tween™ 80, Fisher BioReagents
Code produit. 10592955
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Détergent non ionique pour l’extraction sélective de protéines
Ce détergent non ionique est utilisé dans l’isolement des protéines membranaires hydrosolubles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tween™ 80
Couleur Ambré
CAS 9005-65-6
Forme physique Liquide
Densité 1.080g/cm³
pH 6
Quantité 500 mL
Valeur hydroxyle 65 to 80
Identification Pass Test
Résidus d’allumage 0.25% max.
Conditionnement Flacon en PEHD
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Eau 3% max.
Numéro MDL MFCD00082107
Merck Index 15, 7703
Synonyme Polysorbate 80, Polyoxyethylene-20-sorbitan Monooleate
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Poids moléculaire (g/mol) 604.82