Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddle
Densimètres Twaddle à charge de grenaille
Marque:  Brannan™ 10/106/0
Code produit. 12869177
  • 14.60€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour des plages de densité Twaddell de 0 à 24 espacés de 1,0 TW. 158 mm
Charge de grenaille, échelle subdivisée en intervalles de 1,0 TW, précision de ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.
Spécification
Spécification
1 de chaque
6
UKAS
138 à 170 g/ml
Densimètre Twaddle
1 g/ml
160 mm