Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddle
Densimètres Twaddle à charge de grenaille
Marque:  Brannan™ 10/103/0
Code produit. 12849177
  • 13.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Charge par balle, subdivision d’échelle 1,0 TW, précision ±1,0 TW, 0,5 TW ±0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.
Spécification
Spécification
1 de chaque
3
UKAS
48 à 74 g/ml
Densimètre Twaddle
1 g/ml
160 mm