Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddle
Densimètres Twaddle à charge de grenaille
Marque:  Brannan™ 63/099/8
Code produit. 12839207
  • 20.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour des plages de densité Twaddell de 0 à 24 espacés de 1,0 TW. 158 mm
Charge de grenaille, échelle subdivisée en intervalles de 1,0 TW, précision de ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.
Spécification
Spécification
1 de chaque
± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW
UKAS
0 à 24 g/ml
Densimètre Twaddle
1 g/ml
158 mm