Learn More
Acide tungstique(VI), Thermo Scientific Chemicals
45.43€ - 337.68€
Identifiants chimiques
CAS 7783-03-1
Formule moléculaire H2O4W
Poids moléculaire (g/mol) 249.85
Numéro MDL MFCD00011336
Clé InChI CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
CID PubChem 1152
ChEBI CHEBI:36272
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)tungstène
SMILES O[W](=O)(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364929
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
082118.14
25 g
45.43€
25g
11354929
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
082118.22
100 g
75.27€
100g
11374929
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
082118.36
500 g
337.68€
500g
Description
Description
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-03-1
249.85
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
1152
Dihydroxy(dioxo)tungstène
H2O4W
MFCD00011336
tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
CHEBI:36272
O[W](=O)(=O)O
Spécification
1473°C
100°C (decomposition)
Poudre
MFCD00011336
Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
O[W](=O)(=O)O
249.85
CHEBI:36272
2.24
Tungstic(VI) acid
7783-03-1
H2O4W
tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Dihydroxy(dioxo)tungstène
1152
249.86
5.5
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-975-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante