Learn More
Fil de tungstène, revêtement en platine, dia. 0,25 mm (0,01 po), Thermo Scientific Chemicals
189.00€ - 783.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten wire, platinum coated |
---|---|
Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Granulométrie | thickness 5 Micron |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013630.G1 |
1 m |
189.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013630.G5 |
5 m |
783.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tungsten wire, platinum coated | |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
MFCD00011461 | |
thickness 5 Micron |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only