Learn More
Fil de tungstène, chromé, dia. min 1,8 mm (0,07 po), W 96,5+%, Cr 99,888 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Source d’évaporation, contacts et revêtements
44.50€ - 135.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten wire, chromium plated |
---|---|
Notes de pourcentage du dosage | W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Forme | Câble |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.BS |
10 cm |
44.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15413765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.8G |
5 x 10 cm |
95.30€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15423765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.D@ |
10 x 10 cm |
135.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tungsten wire, chromium plated | |
W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (base des métaux) | |
MFCD00011461 | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only