Learn More
Panier grillagé de tungstène ; nb de tours, 9 ; dia. int. (mm) de 4 ; Ht (mm) de 7 ; fils métalliques (cm), 3,5 ; diamètre de fil de (mm) de 0,51, Thermo Scientific™
Code produit. 15404855
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungsten
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire basket
Note relative au nom Turns: 9, ID: (4mm), Ht(7mm), Wire leads (3.5cm), Wire dia (0.51mm)
Quantité 50 Pc.
Forme Câble