Learn More
Panier grillagé en tungstène ; # tours, 8 ; dia. int. (mm), 9 ; hauteur (mm), 14 ; fils métallique (cm), 4,0 ; diamètre de fil (mm), 0,76, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten wire basket, 8 turns |
Note relative au nom | ID(mm), 9; Ht(mm), 14; Wire leads(cm), 4.0; Wire dia(mm), 0.76 |
Quantité | 50 Pc. |
Forme | Câble |