Learn More
Panier grillagé en tungstène ; # tours, 8 ; dia. int. (mm), 7 ; hauteur (mm), 9 ; fils métallique (cm), 5,0 ; diamètre de fil (mm), 0,51, Thermo Scientific™
86.20€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15434855
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041178.KK
10 Pc. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15424855
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041178.KD
50 Pc. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungstène
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Spécification
Tungsten wire basket, 8 turns
7440-33-7
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungstène
23964
Câble
ID(mm), 7; Ht(mm), 9; Wire leads(cm), 5.0; Wire dia(mm), 0.51
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Oui