Learn More
Fil de tungstène, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385898
Click to view available options
Quantité:
10 m
250 m
50 m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 m
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈0.95g/m
Forme Câble