Learn More
Oxyde de tungstène(VI), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10549823
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-35-8
Numéro MDL MFCD00011466
Clé InChI ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
CID PubChem 14811
Nom IUPAC trioxotungstène
SMILES O=[W](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) oxide
Point de fusion 1470°C to 1475°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule moléculaire O3W
Formule linéaire WO3
Fieser 11,591
Merck Index 15, 9997
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in caustic alkalies,slightly soluble in acids
Poids moléculaire (g/mol) 231.85
Poids de la formule 231.85
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungsten(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.