Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.76€ - 939.68€
Identifiants chimiques
CAS | 13283-01-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6W |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.54 |
Numéro MDL | MFCD00011463 |
Clé InChI | KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten |
CID PubChem | 83301 |
ChEBI | CHEBI:37771 |
Nom IUPAC | hexachlorure de tungstène |
SMILES | Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012337.06 |
5 g |
52.76€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012337.09 |
10 g |
74.67€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012337.18 |
50 g |
261.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012337.30 |
250 g |
939.68€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a precursor for many tungsten compounds. It is used in tungsten plating, purification of tungsten, and olefin polymerization. It is also used as petroleum catalyst, and in intelligent glass. It can be used for deoxygenation of epoxides and as a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13283-01-7 | |
396.54 | |
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H | |
83301 | |
hexachlorure de tungstène |
Cl6W | |
MFCD00011463 | |
tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten | |
CHEBI:37771 | |
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
346°C | |
275°C | |
Cristalline | |
Cl6W | |
tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten | |
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H | |
hexachlorure de tungstène | |
83301 | |
396.57 | |
3.52 |
Tungsten(VI) Chloride | |
13283-01-7 | |
99% | |
MFCD00011463 | |
Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride. | |
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
396.54 | |
CHEBI:37771 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Keep container in a well ventilated place. Keep away from combustible material. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-293-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7710000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote