Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99,9+ %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772485
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13283-01-7
Formule moléculaire Cl6W
Poids moléculaire (g/mol) 396.57
Numéro MDL MFCD00011463
Clé InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
CID PubChem 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nom IUPAC hexachlorure de tungstène
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 347°C
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) chloride
Point de fusion 275°C
Couleur Gris bleu à gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Formule linéaire WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Poids de la formule 396.57
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces