Learn More
Cartouche en tungstène, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
46.60€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | W |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.84 |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Clé InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
CID PubChem | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nom IUPAC | tungsten |
SMILES | [W] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044250.09 |
10 g | |||||||
11389778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044250.18 |
50 g |
170.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungsten |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spécification
Tungsten slug | |
7440-33-7 | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
≈0.97g/slug |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungsten | |
23964 | |
99.97% | |
Pastille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche