Learn More
Tige en tungstène, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305028
Click to view available options
Quantité:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Forme : env. 6,1 g/10 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungsten
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray rod
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 2 x 10 cm
Forme Tige, 2 mm (0,08 po) de diamètre