Learn More
Hexacarbonyle de tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexacarbonyle de tungstène, 99 %, C6O6W, numéro CAS-14040-11-0, 250 g, 175,0°C, jaune à beige, 237-880-2, 98,5 % min., 06,658 ; 08,525 ; 05,142 ; 06,125 ; 07,71 ; 08,110 ; 13,51, 351,91, mention d’avertissement GHS :Danger, Déclaration GHS H Toxique par contact cutané. Toxique en cas d’ingestion. Toxique par inhalation.
107.02€ - 1230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14040-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6O6W |
Poids moléculaire (g/mol) | 351.91 |
Numéro MDL | MFCD00011462 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10503201
|
Thermo Scientific
221040100 |
10 g | Flacon en verre |
107.02€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10533391
|
Thermo Scientific Acros
221040500 |
50 g | Flacon en verre |
356.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10062973
|
Thermo Scientific Acros
221042500 |
250 g | Flacon en verre |
1230.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14040-11-0 | |
C6O6W | |
351.91 | |
MFCD00011462 |
Spécification
175.0°C | |
150.0°C | |
Jaune à beige | |
99% | |
W(CO6) | |
06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 | |
351.91 | |
99% |
Tungsten hexacarbonyl | |
14040-11-0 | |
Poudre cristalline fine | |
C6O6W | |
MFCD00011462 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
351.91 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas de contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-880-2
- Tungsten hexacarbonyl
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche