Learn More
Gaze de tungstène, plaqué or, Thermo Scientific Chemicals
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 90,3 % ; largeur d’ouverture : 0,019 po
343.00€ - 1441.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | W |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.84 |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Clé InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
CID PubChem | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nom IUPAC | tungstène |
SMILES | [W] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040926.FL |
75 x 75 mm |
343.00€
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11385227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040926.GT |
150 x 150 mm |
721.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040926.HB |
300 x 300 mm | |||||||
Description
Filtration, electrodesTungsten gauze, gold plated, wire is used in filtration. It also serves as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungstène |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spécification
Tungsten | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungstène | |
23964 | |
50 Mesh |
7440-33-7 | |
MFCD00011461 | |
Soluble in mixture of nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water. | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Gaze, plaquée or |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only