Learn More
Gaze de tungstène, maille tissée de 20 avec fil à partir de 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355217
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 81 % ; largeur d’ouverture : 0,045 po
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 20 Mesh
Forme Gaze