Learn More
Feuille de tungstène, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : env. 24 g/25 x 50 mm
148.00€ - 465.92€
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11381489
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013980.FG
25 x 50 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11391489
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013980.FY
50 x 100 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungstène
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Spécification
Tungsten
7440-33-7
99.95% (Metals basis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungstène
23964
Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur
Argent à gris
Silver Gray foil
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante