Learn More
Feuille de tungstène, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme :Env. 12 g / 50 x 50 mm
93.50€ - 899.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | W |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.84 |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Clé InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
CID PubChem | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nom IUPAC | tungstène |
SMILES | [W] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010415.FI |
50 x 50 mm |
93.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010415.GH |
100 x 100 mm |
248.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010415.HP |
100 x 500 mm |
899.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungstène |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spécification
Tungsten | |
7440-33-7 | |
19.3g/cm3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungstène | |
23964 | |
99.95% |
0.25mm (0.01 in.) thick | |
Silver Gray | |
99.95% (Metals basis) | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Feuille de métal, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only