Learn More
Dioxyde de dichlorure de tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
209.00€ - 724.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13520-76-8 |
---|---|
Formule moléculaire | WO2Cl2 |
Numéro MDL | MFCD00054136 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089962.09 |
10 g |
209.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089962.18 |
50 g |
724.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tungsten dichloride dioxide is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13520-76-8 | |
WO2Cl2 | |
MFCD00054136 |
Spécification
Tungsten dichloride dioxide | |
Jaune | |
99% | |
MFCD00054136 | |
286.75 | |
Moisture sensitive |
13520-76-8 | |
Poudre | |
WO2Cl2 | |
Soluble in cold water. Decomposes in hot water. | |
Acrid |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-862-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only