Learn More
Carbure de tungstène, 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
65.83€ - 219.09€
Identifiants chimiques
CAS | 12070-12-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CW |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.85 |
Numéro MDL | MFCD00011464 |
Clé InChI | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano |
Nom IUPAC | Tungsteniométhanide |
SMILES | [C-]#[W+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040502.18 |
50 g |
65.83€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040502.30 |
250 g |
219.09€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sintered tungsten carbide cutting tools are very abrasion resistant. Tungsten carbide is often used in armor-piercing ammunition. Tungsten carbide is also an effective neutron reflector. Hard carbides, especially tungsten carbide, are used by athletes for balance. Tungsten carbide is also used for making surgical instruments
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12070-12-1 | |
195.85 | |
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N | |
Tungsteniométhanide |
CW | |
MFCD00011464 | |
tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano | |
[C-]#[W+] |
Spécification
Tungsten Carbide | |
12070-12-1 | |
99%, metal basis | |
MFCD00011464 | |
Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid. | |
[C-]#[W+] | |
195.85 | |
15.63 |
2870°C | |
Poudre -100+270 mesh | |
CW | |
tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano | |
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N | |
Tungsteniométhanide | |
195.86 |
Sécurité et traitement
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261-P271-P304+P340-P311-P501c
H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1
missing translation for 'einecsNumber' : 235-123-0
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only