Learn More
Borure de tungstène, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
it is used as an abrasives used in thin, thick Film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten boride |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
Poids de la formule | 194.66 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Nom du produit
Borure de tungstène, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu