Learn More
Borure de tungstène, 99,4 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358808
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-98-6
Formule moléculaire B5W2
Poids moléculaire (g/mol) 421.73
Numéro MDL MFCD00049707
Clé InChI ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ditungsten pentaboride, w2b5, diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene
CID PubChem 25113386
Nom IUPAC boranylidyne($l^{2}-boranylidène)tungstène;boranylidynetungstène;$l^{2}-boranylideneboron
SMILES [B]=[B].B#[W].B#[W]=[B]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten boride
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 421.76
Pourcentage de pureté 99.4%