Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffuseur tubulaire pour annulaire à LED
Diffuseur tubulaire pour annulaire à LED de la gamme EasyLED et VisiLED
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400590
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le diffuseur combine les avantages des dômes et des diffuseurs conventionnels
- Empêche les reflets des LED
- Évite les reflets parasites lorsque vous visualisez les surfaces d'échantillons non transparents avec une lumière incidentea
- Accès libre à l'échantillon par rapport aux dômes
- Lumière plus diffuse par rapport aux autres diffuseurs conventionnels
- Les lampes annulaires compatibles sont : * Éclairage annulaire EasyLED P/N 600 200 * Lampes annulaires EasyLED Plus P/N 600 300 * S80-25 et S80-55 Lampes annulaires de la gamme VisiLED (400225 et 400255), mais uniquement les Ringlights fabriqués à partir d'août 2023
- Pour les annulaires de la gamme VisiLED, le contrôleur doit être commandé séparément
Spécification
Tubular Diffuser | |
Une grande variété de tâches, des applications en sciences de la vie et l’industrie | |
EasyLED Ring light (600 200), EasyLED Ringlight Plus (600 300), VisiLED range S80-25 and S80-55 Ringlights (400225 and 400255) manufactured from August 2023 |