Learn More
Masterflex™ Jeu de tubes en PTFE
Conçu pour une utilisation avec la tête de pompe de tubulure en PTFE L/S™. L’ensemble de tubulures en PTFE est idéal pour les liquides de haute pureté et les solvants organiques agressifs.
133.00€ - 228.07€
Spécification
Type de produit | de dia. int. |
---|---|
Matériau | PTFE |
Longueur totale (impériale) | 1,25 ft |
Longueur totale (métrique) | 38 cm |
À utiliser avec | Tête de pompe pour tubulure Masterflex L/S PTFE |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11795978
|
Masterflex™
77390-50 |
0,06 à 17 ml/min. |
133.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705988
|
Masterflex™
77390-60 |
65°ml/min |
228.07€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les ensembles de tubulures en PTFE comportent deux longueurs de 38 cm (15 po.) et ne peuvent pas être remplacés par des tubes en PTFE ordinaires
- Tubulure translucide en PTFE
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
de dia. int. | |
1,25 ft | |
Tête de pompe pour tubulure Masterflex L/S PTFE |
PTFE | |
38 cm |