Learn More
Sartorius Tubulure avec raccordement rapide (PSU)
Tubulure en silicone transparent (20 cm) avec raccordement rapide préassemblé pour un raccord sous vide.
Marque: Sartorius 1ZA---0006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubulure en silicone transparent (20 cm) avec raccordement rapide préassemblé pour un raccord sous vide.
Diamètre interne : DN 10, diamètre externe : DN 20, épaisseur de paroi : 5 mmSpécification
Transparent | |
Tubes | |
Raccordement rapide | |
20 cm | |
DN 10 |
Sous vide | |
Silicone | |
Tubulure avec raccordement rapide | |
Épaisseur de paroi de 5 mm |