Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision L/S™, PharMed™ BPT
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires et les applications pharmaceutiques. La tubulure de précision Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales. Tubulure scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme Idéale pour les échantillons photosensibles
Marque: Masterflex™ 06508-18
Description
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires et les applications pharmaceutiques.La tubulure de précision pour pompes PharMed™ BPT L/S™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales.La tubulure est scellable à chaud et possède des propriétés d’adhérence et de mise en forme.Elle convient également aux échantillons photosensibles.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
- Applications : Culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
- Caractéristiques : Non toxique ; non hémolytique ; très faible perméabilité ; résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales ; thermoscellable, pliable et formable. Beige opaque.
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA et conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme EP. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF.
Spécification
Tube de pompe | |
3/8 in. | |
PharMed BPT | |
18 mm | |
760 cm | |
-51°C | |
18 | |
3/8 po | |
Beige opaque | |
510 mm Hg |
Autoclavable | |
7,9 mm | |
0,7 po | |
25 pieds | |
Pour les travaux de culture tissulaire et cellulaire et les utilisations pharmaceutiques, également excellent pour les échantillons photosensibles | |
1 unité | |
3,8 à 2300 ml/min. | |
6,7 m | |
15°psi | |
132°C |