Learn More
Cole-Parmer™ Coupe-tube de paillasse
Utilisez ce coupe-tube pour les applications générales de découpe de tubes. Le coupe-tube de paillasse Cole-Parmer™ est idéal pour une utilisation en laboratoire. La lame en acier effectue des coupes à angle droit dans les tubulures en plastique 1/16 à 5/8 po de diam. ex.
Marque: Cole-Parmer™ 06438-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez ce coupe-tube pour les applications générales de découpe de tubes. Le coupe-tube de paillasse Cole-Parmer™ est idéal pour une utilisation en laboratoire. La lame en acier effectue des coupes à angle droit dans les tubulures en plastique 1/16 à 5/8 po de diam. ex.
Fait des découpes propres et droites- Coupe-tube de poche portatif
- Coupe la tubulure flexible de 1,6 mm à 19 mm (0,06 à 0,75 po) de diam. ex.
- La mâchoire est légèrement sur ressort et, par sécurité, reste fermée lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Lame en acier durci remplaçable
- Longueur : 7,6 cm (3 po.)
Spécification
Coupe-tube | |
1,6 à 19 mm | |
7,6 cm | |
Flexible |
0,06 à 0,75 po | |
3 po | |
1/boîte |