Learn More
Brand™ Tubes conditionnés en rack
Compatibles avec les microplaques standard et adaptés aux manipulations avec des pipettes multicanaux. Les tubes en rack BRAND™ conviennent parfaitement pour les tests biologiques tels que la PCR*, les études d’absorption cellulaire et les dosages RIA et les EIA.
Marque: Brand™ 781500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les tubes et racks en polypropylène sont autoclavables à 121°C pendant 20 min (sauf les bouchons en polyéthylène)
- Compatibles avec les microplaques standard et adaptés aux manipulations avec des pipeteurs multicanaux
- Taille des tubes : diamètre extérieur 8,8 mm, hauteur 45 mm, idéal pour les tests biologiques, tels que la PCR*, les études d’absorption cellulaire, la RIA et les EIA.
Spécification
8,8mm | |
Oui | |
PP | |
45 mm | |
96 tubes individuels x 10 unités | |
Non stérile |
PE | |
1.2mL | |
Idéal pour les tests biologiques tels que la PCR, les études d’absorption cellulaire, les RIA et les EIA | |
960/boîte | |
121°C |