Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
73.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Black |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropelene |
Couleur | Clear |
Matériau | Borosilicate Glass |
Forme | Cylindrical |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30274336
|
Grant Instruments
DEN TUBE 16 |
15 mL |
73.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274381
|
Grant Instruments
DEN TUBE 18 |
18 mL |
73.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Spécification
Black | |
Clear | |
Cylindrical | |
DEN-1, DEN-1B, DEN-600 | |
No | |
Non-sterile | |
No | |
Screw Cap | |
0.2 mm | |
3.94 in. |
Polypropelene | |
Borosilicate Glass | |
Reusable | |
100/Pk. | |
15.5 mm | |
Autoclavable | |
100 mm | |
Reusable Glass Tube | |
Round |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments Tubes for Densitometer