Learn More
Kimble Chase™ Tubes
Marque:  Kimble Chase™ 73770-16100
Code produit. 11878482
  • 511.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube de culture usage unique
• Col fileté
• Verre sodocalcique ou borosilicaté Kimax avec zone de marquage en chevron
• Tube sodocalcique
• Accessoires obligatoires un bouchon vissant polypropylène PP ou phénolique avec joint caoutchouc
• Inclus sans bouchon. Sans zone de marquage. Conditionnement: lot de 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 de chaque
16 mm
Tube de culture jetable