Learn More
Greiner Bio-One Tube, polypropylène, fond rond, non stérile
Convient à diverses fins et offrant une bonne stabilité thermique, chimique et mécanique.
Marque:  Greiner Bio-One 115201
Code produit. 10353821
  • 277.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les tubes en polypropylène ont une stabilité thermique, chimique et mécanique particulièrement bonne
  • Le matériau convient parfaitement au stockage de produits chimiques et d’échantillons biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12 mm
PP
250 / boîte
5 ml
75 mm