Learn More
Eppendorf™ Porte-tubes MixMate
Pour utilisation avec l’agitateur à vortex MixMate
Marque: Eppendorf™ 5353040130
110.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Porte-tubes pour Eppendor MixMate™
- L’agitateur 3-en-1 pour les plaques, les tubes et le mélange vortex
- Cet instrument à haute vitesse garantit le mélange complet de vos échantillons en quelques secondes
- Contrôle du mélange en 2D remarquable pour un mélange optimisé avec la technologie anti-éclaboussures
Spécification
2 mL | |
Porte-tubes | |
24 microtubes à essai de 1,5 ml/2 ml | |
24 |